accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 693-55-0

H3COOOHO

CAS RN 693-55-0

IUPAC Name: 10-ethoxy-10-oxodecanoic acid
Synonyme: 10-ethoxy-10-oxodecanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 230.3
Summenformel: C12H22O4
InChi Key: DLZCDMPHHUODDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCCCCCCCC(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern