CAS RN 6940-57-4
IUPAC Name:
1-(6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
Synonyme:
1-(6-methylpyridin-2-yl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
135.17
Summenformel:
C8H9NO
InChi Key:
FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CC=CC(C)=N1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Acetyl-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6940-57-4 Summenformel: C8H9NO Molekulargewicht (g/mol): 135.166 MDL-Nummer: MFCD06658293 InChI-Schlüssel: FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-acetyl-6-methylpyridine,1-6-methylpyridin-2-yl ethanone,1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one,ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl,6-acetyl-2-picoline,1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone,1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone,6-methyl-2-acetylpyridine,ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl,6-acetyl-2-methylpyridine PubChem CID: 138872 IUPAC-Name: 1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanon SMILES: CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C