accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6962-92-1

H3COOCl

CAS RN 6962-92-1

IUPAC Name: 4-chlorobutyl acetate
Synonyme: 1-butanol, 4-chloro-, acetate
Molekulargewicht (g/mol): 150.6
Summenformel: C6H11ClO2
InChi Key: PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCCCCCl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)