accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NH2O

CAS RN 700-63-0

IUPAC Name: 2-amino-2-phenylacetamide
Synonyme: acetamide, 2-amino-2-phenyl-
Molekulargewicht (g/mol): 150.18
Summenformel: C8H10N2O
InChi Key: KIYRSYYOVDHSPG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern