accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOFONHOHN

CAS RN 703-95-7

IUPAC Name: 5-fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
Synonyme: 5-fluoroorotic acid
Molekulargewicht (g/mol): 174.09
Summenformel: C5H3FN2O4
InChi Key: SEHFUALWMUWDKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern