CAS RN 7032-17-9
CAS RN 7032-17-9
IUPAC Name:
3-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-aminium
Synonyme:
3-(3-oxo-1,2-dihydropyrazol-4-yl)propan-1-aminium
Molekulargewicht (g/mol):
142.18
Summenformel:
C6H12N3O
InChi Key:
JNPRSNHFVOQXKV-UHFFFAOYSA-O
SMILES:
[NH3+]CCCC1=CNNC1=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-Pyrazol-3-one, ≥90 %, Thermo Scientific™
CAS: 7032-17-9 Summenformel: C6H11N3O Molekulargewicht (g/mol): 141.174 MDL-Nummer: MFCD00053049 InChI-Schlüssel: LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one,3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro,aminopropyldihydropyrazolone,4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one,4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one PubChem CID: 2776763 IUPAC-Name: 4-(3-Aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-on SMILES: C1=NNC(=O)C1CCCN