Learn More
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-Pyrazol-3-one, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651436
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10651436 5 g 5 Gramm
10540723 250 mg 250 Milligramm
10405082 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10651436 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD02877DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7032-17-9
Summenformel C6H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 141.174
MDL-Nummer MFCD00053049
InChI-Schlüssel LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
PubChem CID 2776763
IUPAC-Name 4-(3-Aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-on
SMILES C1=NNC(=O)C1CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 5 g
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) 90%