accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7175-49-7

CH3N

CAS RN 7175-49-7

IUPAC Name: N-cyclohexyl-N-ethylcyclohexanamine
Synonyme: N-cyclohexyl-N-ethylcyclohexanamine
Molekulargewicht (g/mol): 209.38
Summenformel: C14H27N
InChi Key: XRKQMIFKHDXFNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Siedepunkt 
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern