CAS RN 7189-82-4
IUPAC Name:
2,2'-bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-2'H-1,2'-biimidazole
Synonyme:
2,2'-bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole
Molekulargewicht (g/mol):
659.61
Summenformel:
C42H28Cl2N4
InChi Key:
MHDULSOPQSUKBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=CC=C1C1=NC(=C(N1C1(N=C(C(=N1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2,2'-Bis(2-chlorphenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2,2'-Bis(2-chlorphenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2,2'-Bis(2-chlorphenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.