accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 71924-62-4

IUPAC Name: 2-fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Synonyme: 2-fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 184.17
Summenformel: C9H9FO3
InChi Key: IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)