accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3O(R)NHH3N

CAS RN 72748-99-3

IUPAC Name: (2R)-1-azaniumyl-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-ium
Synonyme: (2R)-1-ammonio-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol): 132.21
Summenformel: C6H16N2O
InChi Key: CJGJJXCQCKRPHC-ZCFIWIBFSA-N
SMILES: COC[C@H]1CCC[NH+]1[NH3+]
Siedepunkt 
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern