CAS RN 7298-99-9
IUPAC Name:
(2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanedioic acid
Synonyme:
L-threo-3-hydroxyaspartate threo-3-hydroxy-L-aspartate
Molekulargewicht (g/mol):
149.1
Summenformel:
C4H7NO5
InChi Key:
YYLQUHNPNCGKJQ-LWMBPPNESA-N
SMILES:
N[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
L-(-)-threo-3-Hydroxyasparaginsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
L-(-)-threo-3-Hydroxyasparaginsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
L-(-)-threo-3-Hydroxyasparaginsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
Sonderaktionen verfügbar
Tocris Bioscience™ L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid
Tocris Bioscience™ L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid