accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOSS

CAS RN 7333-07-5

IUPAC Name: bis(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
Synonyme: bis(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
Molekulargewicht (g/mol): 222.28
Summenformel: C10H6O2S2
InChi Key: UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(C(=O)C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)