accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 73842-99-6

CH3CH3CH3SiCH3CH3OHO

CAS RN 73842-99-6

IUPAC Name: 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propan-1-ol
Synonyme: 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol): 190.36
Summenformel: C9H22O2Si
InChi Key: NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern