accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7440-02-0

Ni

CAS RN 7440-02-0

IUPAC Name: nickel
Synonyme: nickel raney alloy niquel nickel powder [particle diameter raney nickel niccolum nickel atom
Molekulargewicht (g/mol): 58.69
Summenformel: Ni
InChi Key: PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ni]
Menge 
  • (135)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (73)
  • (6)
  • (13)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (11)
  • (7)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (21)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Form 
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (133)
  • (33)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (30)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (72)
  • (2)
  • (29)
  • (1)
  • (2)
  • (13)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (12)
  • (4)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (274)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (17)
  • (4)
  • (10)
  • (5)
  • (11)
  • (10)
  • (3)
  • (18)
  • (11)
  • (9)
  • (5)
  • (18)
  • (10)
Güte 
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (44)
  • (5)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (206)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (9)
  • (240)
  • (14)
  • (1)
  • (135)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (73)
  • (6)
  • (13)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (11)
  • (7)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (21)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (133)
  • (33)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (30)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (72)
  • (2)
  • (29)
  • (1)
  • (2)
  • (13)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (12)
  • (4)
  • (2)
  • (274)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (17)
  • (4)
  • (10)
  • (5)
  • (11)
  • (10)
  • (3)
  • (18)
  • (11)
  • (9)
  • (5)
  • (18)
  • (10)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (44)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (2)