accessibility menu, dialog, popup

UserName

W

CAS RN 7440-33-7

IUPAC Name: tungsten
Synonyme: tungsten wolframium wolfram volframio wolframio tungsten atom tungstene tungsteno
Molekulargewicht (g/mol): 183.84
Summenformel: W
InChi Key: WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [W]
Menge 
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
Form 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (21)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
  • (32)
  • (6)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (10)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (6)
  • (122)
  • (14)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (21)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (32)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)