accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 745783-77-1

H3CCH3NCO

CAS RN 745783-77-1

IUPAC Name: 2-isocyanatohexane
Synonyme: 2-isocyanatohexane
Molekulargewicht (g/mol): 127.19
Summenformel: C7H13NO
InChi Key: JNWLFMYCGXLVJQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(C)N=C=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern