accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CN

CAS RN 75-05-8

IUPAC Name: acetonitrile
Synonyme: acetonitrile NCMe MeCN cyanure de methyl acetonitrile, 1-(14)c-labeled usaf EK-488 1-(14)c-labeled acetonitrile acetonitrile, 3H-labeled 1-(14)C-labeled acetonitrile 3h-labeled acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 41.05
Summenformel: C2H3N
InChi Key: WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC#N
Menge 
  • (32)
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (17)
  • (33)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (47)
  • (2)
  • (157)
  • (1)
Güte 
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (11)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (13)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (45)
  • (3)
  • (29)
  • (3)
  • (3)
  • (45)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (8)
  • (25)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (14)
  • (26)
  • (26)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (32)
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (17)
  • (33)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (47)
  • (2)
  • (157)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (11)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (13)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)