accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSH

CAS RN 75-08-1

IUPAC Name: ethanethiol
Synonyme: ethanethiol
Molekulargewicht (g/mol): 62.13
Summenformel: C2H6S
InChi Key: DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCS
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (7)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (6)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (1)