accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClH2NFFF

CAS RN 79456-26-1

IUPAC Name: 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Synonyme: 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Molekulargewicht (g/mol): 196.56
Summenformel: C6H4ClF3N2
InChi Key: WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Menge 
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern