accessibility menu, dialog, popup

UserName

A(a)

CAS RN 8042-47-5

IUPAC Name: —
Synonyme: —
Molekulargewicht (g/mol): —
Summenformel: —
InChi Key: —
SMILES: —
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (32)
Menge 
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
Güte 
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (4)
Siedepunkt 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (10)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (32)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)