accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 81028-91-3

IUPAC Name: trisodium octahydrate [(3S,4S,5R)-2,3,4-trihydroxy-5-[(phosphonatooxy)methyl]oxolan-2-yl]methyl phosphate
Synonyme: trisodium fructose diphosphate
Molekulargewicht (g/mol): 549.17
Summenformel: C6H26Na3O20P2
InChi Key: DBTJWGHAMYSWQR-OLMHPWOBSA-J
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern