accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHClON

CAS RN 83857-96-9

IUPAC Name: 2-butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Synonyme: 2-butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 186.64
Summenformel: C8H11ClN2O
InChi Key: JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC1=NC(C=O)=C(Cl)N1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern