CAS RN 85-72-3
IUPAC Name:
2-[(3-methylphenyl)carbamoyl]benzoic acid
Synonyme:
3'-methylphthalanilic acid
Molekulargewicht (g/mol):
255.27
Summenformel:
C15H13NO3
InChi Key:
AZPJXONNBLOZFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2C(O)=O)=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
NM-Tolylphthalaminsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
NM-Tolylphthalaminsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
NM-Tolylphthalaminsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.