CAS RN 85721-25-1
IUPAC Name:
2-(oct-7-en-1-yl)oxirane
Synonyme:
2-(oct-7-en-1-yl)oxirane
Molekulargewicht (g/mol):
154.25
Summenformel:
C10H18O
InChi Key:
FCZHJHKCOZGQJZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
C=CCCCCCCC1CO1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,2-Epoxy-9-decen, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,2-Epoxy-9-decen, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,2-Epoxy-9-decen, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.