CAS RN 858678-71-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-(Pyridin-2-yl)propiolsäure, TRC
CAS: 858678-71-4 Summenformel: C8H5NO2 Molekulargewicht (g/mol): 147.13 IUPAC-Name: 3-Pyridin-2-Ylprop-2-Ynoinsäure SMILES: OC(=O)C#Cc1ccccn1