accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNNOO

CAS RN 89128-08-5

IUPAC Name: 3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Synonyme: 3-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)propanenitrile
Molekulargewicht (g/mol): 180.17
Summenformel: C7H8N4O2
InChi Key: DXHSGLFIHQQUIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=CN1CCC#N)[N+]([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern