CAS RN 89945-61-9
CAS RN 89945-61-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(6a,11b,16a)-6-Fluor-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethyliden)bis(oxy)]-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-säure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(6α,11β,16α)-6-Fluor-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethyliden)bis(oxy)]-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-säure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(6α,11β,16α)-6-Fluor-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethyliden)bis(oxy)]-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-säure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.