accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3

CAS RN 90-12-0

IUPAC Name: 1-methylnaphthalene
Synonyme: 1-methylnaphthalene fema number 3193 methyl naphthalenes (mixture of isomers)
Molekulargewicht (g/mol): 142.2
Summenformel: C11H10
InChi Key: QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (4)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)