CAS RN 913186-74-0
IUPAC Name:
N-(4-fluorophenyl)-4-methyl-5-(thiophene-3-carbonyl)-1,3-thiazol-2-amine
Synonyme:
N-(4-fluorophenyl)-4-methyl-5-(thiophene-3-carbonyl)-1,3-thiazol-2-amine
Molekulargewicht (g/mol):
318.38
Summenformel:
C15H11FN2OS2
InChi Key:
PEAMDZVDNYENPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(SC(NC2=CC=C(F)C=C2)=N1)C(=O)C1=CSC=C1