accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOHOFFF

CAS RN 916420-80-9

IUPAC Name: 3-[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Synonyme: 3-[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 252.62
Summenformel: C10H8ClF3O2
InChi Key: PWUOREFPPQVKFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(F)(F)F
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern