CAS RN 916591-02-1
CAS RN 916591-02-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(4R,7S)Tedalinab, TRC
CAS: 916591-02-1 Summenformel: C19H21F2N3O Molekulargewicht (g/mol): 345.39 Synonym: (4R,7S)-1-(2,4-Difluorophenyl)-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methano-1H-indazole-3-carboxamide SMILES: CC(C)(C)NC(=O)c1nn(c2[C@H]3CC[C@H](C3)c12)c4ccc(F)cc4F