CAS RN 920966-17-2
IUPAC Name:
tert-butyl N-[3-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamate
Synonyme:
tert-butyl N-[3-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol):
229.32
Summenformel:
C12H23NO3
InChi Key:
LBJSEPNOVVUVJA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(CO)C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
trans-3-(Boc-Amino)cyclohexanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 920966-17-2 Summenformel: C12H23NO3 Molekulargewicht (g/mol): 229.32 MDL-Nummer: MFCD03844607 InChI-Schlüssel: LBJSEPNOVVUVJA-NXEZZACHSA-N Synonym: tert-butyl trans-3-hydroxymethyl-cyclohexylcarbamate,tert-butyl trans-3-hydroxymethyl cyclohexylcarbamate,tert-butyl trans-3-hydroxymethylcyclohexyl carbamate,tert-butyl trans-3-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate,tert-butyl n-1r,3r-3-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate PubChem CID: 24720931 IUPAC-Name: tert-Butyl-N-[(1R,3R)-3-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamat SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)CO