CAS RN 927-67-3
CAS RN 927-67-3
IUPAC Name:
propylthiourea
Synonyme:
propylthiourea
Molekulargewicht (g/mol):
118.2
Summenformel:
C4H10N2S
InChi Key:
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCNC(N)=S
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-(n-Propyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 927-67-3 Summenformel: C4H10N2S Molekulargewicht (g/mol): 118.20 MDL-Nummer: MFCD00041195 InChI-Schlüssel: UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N Synonym: n-propylthiourea,1-propyl-2-thiourea,1-propylthiourea,propyl-2-thiourea,thiourea, propyl,thiourea, n-propyl,propyl isothiourea,thiourea,n-propyl,n-n-propyl thiourea,n-prop-2-en-1-ylthioformamide PubChem CID: 1615208 IUPAC-Name: propylthiourea SMILES: CCCNC(N)=S