CAS RN 931-36-2
CAS RN 931-36-2
IUPAC Name:
2-ethyl-5-methyl-1H-imidazole
Synonyme:
2-ethyl-4-methyl-3H-imidazole
Molekulargewicht (g/mol):
110.16
Summenformel:
C6H10N2
InChi Key:
ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=NC=C(C)N1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Ethyl-4-methylimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 931-36-2 Summenformel: C6H10N2 Molekulargewicht (g/mol): 110.16 MDL-Nummer: MFCD00005193 InChI-Schlüssel: ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-ethyl-4-methylimidazole,2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole,1h-imidazole, 2-ethyl-4-methyl,4-methyl-2-ethylimidazole,1h-imidazole, 2-ethyl-5-methyl,imidazole, 2-ethyl-4-methyl,unii-5k8xi641g3,2-ethyl-4-methyl-imidazole,2-ethyl-4-methyl-3h-imidazole,curazol 2e4mz PubChem CID: 70262 IUPAC-Name: 2-Ethyl-5-Methyl-1H-Imidazol SMILES: CCC1=NC=C(N1)C