CAS RN 961-69-3
CAS RN 961-69-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt, TRC
CAS: 961-69-3 Summenformel: C14H16KNO4 Molekulargewicht (g/mol): 301.38 Synonym: (R)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Acid Monopotassium Salt,(alphaR)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Monopotassium Salt,D-(-)-3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonic Acid 1-Ethyl Ester Monopotassium Salt,Potassium D-(1-Ethoxycarbonylpropen-2-yl)-alpha-aminophenylacetate IUPAC-Name: potassium;(2R)-2-[(4-ethoxy-4-oxobut-2-en-2-yl)amino]-2-phenylacetate SMILES: [K+].CCOC(=O)C=C(C)N[C@@H](C(=O)[O-])c1ccccc1