accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 97-86-9

H3CCH3OOCH3CH2

CAS RN 97-86-9

IUPAC Name: 2-methylpropyl 2-methylprop-2-enoate
Synonyme: isobutyl methacrylate
Molekulargewicht (g/mol): 142.2
Summenformel: C8H14O2
InChi Key: RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)COC(=O)C(C)=C
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)