accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98-07-7

ClClCl

CAS RN 98-07-7

IUPAC Name: (trichloromethyl)benzene
Synonyme: benzotrichloride
Molekulargewicht (g/mol): 195.47
Summenformel: C7H5Cl3
InChi Key: XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)