CAS RN 98-32-8
CAS RN 98-32-8
IUPAC Name:
3-amino-4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
Synonyme:
3-amino-4-hydroxybenzenesulfonamide
Molekulargewicht (g/mol):
188.2
Summenformel:
C6H8N2O3S
InChi Key:
AVQFHKYAVVQYQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC(=CC=C1O)S(N)(=O)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Aminophenol-4-sulfonamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.