CAS RN 99043-04-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Mykophenolsäure Acyl-Beta-D-Glucuronid, TRC
CAS: 99043-04-6 Summenformel: C23 H28 O12 Molekulargewicht (g/mol): 496.46 Synonym: Mycophenolic Acid Acyl-B-D-Glucuronide IUPAC-Name: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-[(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoyl]oxyoxan-2-Carboxylsäure SMILES: COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O