UserName
Sicherheit Kontinuität Und Bereitschaft Im Labor
Tipps zur Sicherheit im Labor
Juni 2021 | 6 Minuten Lesezeit
Tipps zur Sicherheit im Labor
Die Bedeutung der Laborsicherheit darf nicht unterschätzt werden. Chemische, biologische, physikalische und radioaktive Stoffe können potenziell eine Gefahr für Laborpersonal darstellen. Wenn man täglich in dieser Umgebung arbeitet, ist es leicht, selbstzufrieden zu werden und diese Gefahren zu übersehen, wodurch die Sicherheit vernachlässigt wird. Hier sind einige bewährte Praktiken, die Forschende befolgen sollten, um sich selbst und ihre Kollegen während der Arbeit zu schützen:
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können Unfälle manchmal passieren. Wenn dies geschieht, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Rennen Sie nicht; Sie sollten wissen, wo sich die gesamte Sicherheitsausrüstung befindet, damit Sie, falls eine gefährliche Chemikalie Ihre Augen oder Haut berührt, diese sofort abwaschen können. Melden Sie jeden Unfall sofort, sobald er passiert. Und denken Sie daran, dass Notfallübungen dazu dienen, uns auf einen echten Vorfall vorzubereiten, daher ist es wichtig, sie ernst zu nehmen.
Tragen Sie die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Das bedeutet das Tragen eines Laborkittels mit langen Ärmeln, Augenschutz (Schutzbrille oder Gesichtsschild) und geschlossenen Schuhen. Binden Sie lange Haare zurück und entfernen Sie alles, was sich in Geräten verfangen könnte. Uhren, Ringe und anderen Schmuck ablegen. Je nach Art der Arbeit kann auch das Tragen weiterer Schutzkleidung erforderlich sein. Die Vorteile der PSA sind zweifach: Sie schützt Haut und Augen und minimiert gleichzeitig Kontaminationen.
Essen und Trinken haben im Labor nichts zu suchen
Lassen Sie sich im Labor nicht durch Essen oder Trinken ablenken. Beides kann Ihre Arbeit kontaminieren; ein Sandwich, eine Tasse Tee oder eine Getränkedose können chemische Spuren auf Ihren Arbeitsflächen oder Händen hinterlassen. Bewahren Sie keine Lebensmittel oder Getränke in einem Kühlschrank auf, der Chemikalien oder Kulturen enthält. Denken Sie daran, sich die Hände zu waschen, wenn Sie das Labor verlassen, da Spuren von Bakterien, schädlichen Chemikalien, biologischem Gewebe usw. Ihre Ess- oder Arbeitsbereiche kontaminieren und zu Krankheiten führen könnten.
Entsorgen Sie Laborabfälle ordnungsgemäß
Beim Arbeiten mit biologischen Produkten verwenden Sie die richtigen Mittel zur Reinigung. In manchen Fällen reicht Seife und Wasser aus, in anderen Fällen kann ein spezielles Desinfektionsmittel oder Reinigungsmittel erforderlich sein, um schädliche Mikroorganismen in Ihren Kulturen abzutöten, oder es kann sogar eine Autoklavierung notwendig sein.
Wenn Sie Chemikalien entsorgen, verwenden Sie die richtigen Behälter; gießen Sie diese nicht ins Waschbecken. Geben Sie ungenutzte Chemikalien nicht zurück in die Flasche, sondern entsorgen Sie sie sicher.
Überprüfen Sie das Verfahren zur Entsorgung von scharfen Gegenständen wie Nadeln, Glasbehältern, Klingen usw. Wenn Sie unsicher sind, sehen Sie in Ihren Laborhandbüchern nach oder sprechen Sie mit Kollegen und Betreuern.
Gehen Sie beim Umgang mit Chemikalien äußerst vorsichtig vor
Beim Umgang mit Chemikalien im Labor ist äußerste Vorsicht geboten. Im Jahr 2009 verlor eine junge Wissenschaftlerin, die an einer chemischen Synthese an der University of California arbeitete, ihr Leben durch einen Unfall mit t-BuLi, einer Chemikalie, die bei Kontakt mit Luft spontan entzündet. Sie benutzte eine Spritze, um die Chemikalie zu übertragen, doch die Spritze versagte, der Kolben sprang heraus und die Chemikalie wurde der Atmosphäre ausgesetzt. Sie entzündete sich sofort. Sie trug Handschuhe, aber keinen Laborkittel, und ihre Kleidung fing Feuer, was zu schweren Verbrennungen und leider zu ihrem frühen Tod im Alter von 23 Jahren führte.
Diese Geschichte verdeutlicht die Bedeutung des Tragens der richtigen PSA und des Befolgens der korrekten Verfahren. Riechen oder schmecken Sie niemals Chemikalien, überprüfen Sie sorgfältig, dass die Namen auf den Flaschen mit den Chemikalien übereinstimmen, die Sie verwenden möchten. Halten Sie beim Mischen Flaschen und Behälter immer von sich weg und gehen Sie dabei vorsichtig vor. Wenn Sie mit Chemikalien oder potenziell gefährlichen Substanzen arbeiten, informieren Sie andere, damit sie Abstand halten. Beschriften Sie alle verwendeten Behälter mit dem korrekten Chemikaliennamen und markieren Sie potenziell gefährliche Substanzen. Gehen Sie davon aus, dass Chemikalien unbekannter Toxizität hochgiftig sind. Denken Sie daran: Wenn Sie die Chemikalie riechen können, könnten Sie bereits einer schädlichen Dosis ausgesetzt sein.
Verschließen Sie Ihre Reagenzflaschen nach Gebrauch immer, um Verschütten und Unfälle zu vermeiden. Lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen in Laborhandbüchern sowie auf den Chemikalienbehältern und Sicherheitsdatenblättern (MSDS). Die erforderliche PSA wie Handschuhe, Schutzanzüge und Atemschutz wird im MSDS angegeben.
Gehen Sie vorsichtig mit Laborausrüstung um
Beim Gebrauch von Laborausrüstung gehen Sie angemessen vorsichtig vor: Schalten Sie Heizplatten und Bunsenbrenner aus und verwenden Sie Skalpellklingen und Rasierklingen vorsichtig. Verwenden Sie Kehrblech und Besen, um zerbrochenes Glas aufzusammeln, niemals Ihre Finger. Praktizieren Sie jederzeit gute Ordnung und Sauberkeit, bringen Sie das Gerät nach Gebrauch an seinen richtigen Lagerplatz zurück und melden Sie Schäden der zuständigen Person.
Kennen Sie das Sicherheitsverfahren im Notfall
Benutzen Sie Bunsenbrenner und andere Heizgeräte stets vorsichtig. Lagern Sie alle entzündlichen Materialien in einem feuerfesten Schrank und denken Sie daran, diese nach Gebrauch wieder zurückzustellen. Das Liegenlassen auf der Arbeitsfläche ist sehr gefährlich. Tischschutzmatten können verwendet werden, um vor Hitze, chemischen Verschüttungen und Flecken zu schützen.
Wenn Sie in einem neuen Labor arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wo sich Feuerlöscher, Löschdecken, Sicherheitssduschen und Augenspülstationen befinden. Es ist entscheidend, die Risiken der verwendeten Produkte und Geräte sowie den richtigen Feuerlöscher zu kennen.
Wenn Sie ein Feuer mit einem Feuerlöscher nicht kontrollieren können, rufen Sie sofort die Feuerwehr. Notieren Sie Ihr Evakuierungsverfahren für den Brandfall.
Halten Sie Ihre Experimente im Labor
Ihr Zuhause ist nicht für Laborarbeit ausgelegt, bringen Sie daher keine Laborausrüstung mit nach Hause oder in andere Umgebungen, die nicht dafür vorgesehen sind. Dies könnte sowohl Ihre Arbeit als auch die Umwelt kontaminieren. Ziehen Sie außerdem in Betracht, Ihre Kleidung nach dem Tragen im Labor zu waschen.
Arbeiten Sie mit einem Kollegen
Arbeiten Sie, wenn möglich, mit einem Laborpartner. Zwei Personen zusammen verringern das Risiko von Fehlern. Sollte ein Unfall passieren, ist sofort jemand zur Stelle, um zu helfen – sei es eine kleinere Verletzung wie ein Schnitt am Finger oder etwas Schwerwiegenderes. Es ist nützlich, jemanden in der Nähe zu haben, um den Erste-Hilfe-Kasten zu holen oder zerbrochenes Glas aufzuräumen. Die Erfahrung zeigt, dass die Reaktion im Falle eines Unfalls schneller erfolgt, wenn zwei Personen anwesend sind. Es ist auch wichtig, Ihren Vorgesetzten über Ihre Experimente zu informieren und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen.
Handeln Sie verantwortungsbewusst
Handeln Sie im Labor stets verantwortungsbewusst; Scherze und Albernheiten haben dort keinen Platz. Planen Sie Ihre Experimente, recherchieren Sie im Voraus und konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Ablenkungen können zu Unfällen führen, die Schäden oder sogar den Verlust von Leben verursachen können.
Im Falle eines Unfalls
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können Unfälle vorkommen. Bleiben Sie dann ruhig. Rennen Sie nicht; Sie sollten wissen, wo sich die gesamte Sicherheitsausrüstung befindet, sodass Sie bei Kontakt von Augen oder Haut mit einer gefährlichen Chemikalie sofort spülen können. Melden Sie jeden Unfall sofort, sobald er passiert. Denken Sie daran, dass Notfallübungen dazu dienen, uns auf einen echten Vorfall vorzubereiten, weshalb es wichtig ist, sie ernst zu nehmen.