nginx
Sicherheit Sicherheit Des Ergebnisses
Mehr Sicherheit in Ihrem Labor mithilfe eines Sicherheitsspezialisten
Mai 2023 | 4 Min. Lesezeit | Von: Christina P. Hooton.
Mehr Sicherheit in Ihrem Labor mithilfe eines Sicherheitsspezialisten
Grundlegende Gefahren gibt es in jeder Einrichtung, somit auch in jedem Labor. Entscheidend für die Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter, Fakultät und Studenten ist die Identifizierung von Gefahren und die Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Schulungen und erforderlichen Ressourcen zur Risikominderung.
Unabhängig davon, ob Sie Ihr Arbeitsschutzprogramm gerade erst aufbauen oder Ihre bestehenden Sicherheitsprozesse neu aufstellen möchten, ein Sicherheitsspezialist kann ein verlässlicher Partner sein und die Unterstützung bieten, die Sie benötigen, damit Sicherheit zur Priorität in Ihrem Labor wird.
Identifizierung von Gefahren
Der Laborleiter oder Experte für Umweltschutz, Gesundheit und Arbeitssicherheit (EH&S), der die Einrichtung unterstützt, erstellt zur Entwicklung eines Arbeitsschutzprogramms eine Gefährdungsbeurteilung. Während des Beurteilungsprozesses werden alle Gefahren im Labor identifiziert, jeweils thematisiert und angemessene technische Schutzmaßnahmen, Arbeitsabläufe, PSA oder andere Sicherheitsmaterialien definiert, die in den betreffenden Gefahrensituationen verwendet werden können.
 „Sicherheitsspezialisten eines Händlers oder PSA-Herstellers können bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen, indem sie zentrale Informationen liefern und an Organisation und Protokoll des Labors anpassen“, sagte Don Doyle, leitender Sicherheitsspezialist bei Fisher Scientific, Thermo Fisher Scientific.
So können im Labor beispielsweise gefährliche Abfälle anfallen. In diesem Fall empfiehlt Charlie Fink, leitender Sicherheitsspezialist bei Fisher Scientific, Thermo Fisher Scientific, eine Standortbeurteilung. „Dazu besichtigt ein Sicherheitsspezialist Ihr Labor und erstellt einen vertraulichen Bericht, in dem dargelegt wird, wo die geltenden Normen erfüllt werden und wo nicht. Ich fertige für meine Kunden Beurteilungen an, damit sie sichergehen können, dass gefährliche Stoffe und Abfälle richtig gelagert werden und die richtigen Produkte und Zubehörteile vorhanden sind, um Abfälle sicher zu transportieren und zu entsorgen“, sagte Fink.
Auswahl der PSA
Nachdem die Anforderungen an die PSA durch die Gefährdungsbeurteilung identifiziert wurden, kann Ihnen ein Sicherheitsspezialist Produktvorschläge für die spezifischen Bedürfnisse in Ihrem Labor machen. Handschutz wird beispielsweise in jedem Labor benötigt, aber die Auswahl der richtigen Option hängt von den Tätigkeiten, regulatorischen Anforderungen und Unternehmenszielen ab, die erreicht werden sollen.
„Die meisten Kunden arbeiten mit scharfen Gegenständen wie Klingen, Glasscherben, etc. und brauchen somit eine gute Lösung für den Schnittschutz. In diesen Fällen empfehle ich in der Regel einen 18-Gauge Innenhandschuh, der unter den Untersuchungshandschuhen getragen werden kann“, sagte Doyle. „Kryo-Handschuhe werden ebenfalls häufig benötigt. Solche Handschuhe sind in der Regel sehr großvolumig und dick, aber es gibt auch Modelle, die eine gute Beweglichkeit, Schutz bei der Arbeit mit Kryoproben bei -80 °C und eine einfache Handhabung gefrorener Kryo-Röhrchen bieten.”
Optimierung von Ausbildung und Schulung
Je nach Tätigkeit muss das Laborpersonal die Normen und Vorschriften verschiedener Regierungsbehörden kennen und beachten. Zudem muss das Laborpersonal auch mit den internen Standardarbeitsanweisungen (SOP) Ihrer Organisation und den Vorgaben nationaler und lokaler Regierungen vertraut sein.
In der Erstbeurteilung wird deutlich gemacht, welche Normen und Vorschriften vom Personal einzuhalten sind sowie Ausbildungs- und Schulungsmöglichkeiten aufgezeigt. Sicherheitsspezialisten können zusätzliche Vorschläge machen und Laboren Zugang zu Sicherheitsschulungen und -dienstleistungen sowie Schulungen in bestimmten Bereichen wie der Kontaminationskontrolle ermöglichen.  
Fokussierung auf Nachhaltigkeit
Zusätzlich zur Aufrechterhaltung von Sicherheitsstandards müssen viele Labore Nachhaltigkeitsziele erreichen, die mit Sicherheitsbestimmungen und -produkten einhergehen. Aufgrund der verschiedenen Abfallströme – von gefährlichen und regulierten medizinischen Abfällen bis hin zu herkömmlichen Abfällen wie Glas und Plastik – kann Recycling und Entsorgung eine Herausforderung darstellen.
„Die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen im Labor für mehr Sicherheit könnte bedeuten, dass man sich nach den Praktiken der grünen Chemie richten muss, z. B. dem Recycling von Handschuhen, Bekleidung, Masken und Pipettenspitzen, der Verwendung abbaubarer Handschuhe und anderer Produkte und der ordnungsgemäßen Entsorgung und Reduzierung von Abfall von täglichem Sicherheitszubehör“, erläuterte Josh Boyle, leitender Sicherheitsspezialist bei Fisher Scientific, Thermo Fisher Scientific.
Sich dabei auf einen Sicherheitsspezialisten verlassen zu können, kann diesen Prozess erleichtern. Dieser kann umweltfreundlichere Produkte empfehlen und Recyclingprogramme vorschlagen, die das Abfallsystem vereinfachen.
Unabhängig von der Art der Gefahr oder vom Schwerpunkt können Sicherheitsspezialisten Sie bei jedem Schritt zu mehr Sicherheit im Labor unterstützen.
Christina P. Hooton ist Autorin bei Thermo Fisher Scientific.