UserName
Chemikalien Nachhaltigkeit
Was sind PFAS und warum sind sie schädlich?
April 2023 | 4 Min. Lesezeit | Von: Audrey George
Was sind PFAS und warum sind sie schädlich?
PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, eine Gruppe künstlicher Chemikalien, die seit den 1940er Jahren in verschiedenen industriellen und kommerziellen Produkten verwendet werden. PFAS sind für ihre Fähigkeit bekannt, Hitze, Wasser und Öl zu widerstehen, was sie für ein breites Anwendungsspektrum nützlich macht, darunter Feuerlöschschaum, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr, schmutzabweisende Teppiche und Stoffe sowie wasserdichte Kleidung, um nur einige zu nennen .
"Mehrere Länder haben eigene Vorschriften zur Bekämpfung der PFAS-Kontamination erlassen. Dänemark hat beispielsweise die Verwendung von PFAS in Lebensmittelverpackungen verboten."
In letzter Zeit wurde in den Medien über sie gesprochen, weil sie in der Umwelt nicht leicht abgebaut werden und sich im Körper lebender Organismen, einschließlich des Menschen, ansammeln können. Studien zeigen, dass die Exposition gegenüber PFAS zu gesundheitlichen Problemen führen kann wie:
  • Erhöhter Cholesterinspiegel
  • Schilddrüsenerkrankung
  • Reduzierte Fruchtbarkeit
  • Bestimmte Krebsarten
  • Geschwächtes Immunsystem
  • Niedriges Geburtsgewicht und Entwicklungsverzögerungen bei Säuglingen
Aus diesem Grund ergreifen Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt Maßnahmen, um die Verwendung von PFAS einzuschränken und die Exposition gegenüber ihnen zu verringern. In Europa wurden mehrere Gesetze und Vorschriften erlassen, um die Verwendung von PFAS einzuschränken. Im Jahr 2019 wurden mehrere PFAS-Verbindungen in die Listen der persistenten organischen Schadstoffe (POPs) des Stockholmer Übereinkommens aufgenommen. Im Januar 2020 empfahl die Europäische Chemikalienagentur (ECHA), PFAS aufgrund ihrer Persistenz, Bioakkumulation und Toxizität in die REACH-Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHCs) aufzunehmen. Im Jahr 2020 wurde die Trinkwasserrichtlinie der Europäischen Union, die Qualitätsstandards für Trinkwasser in der EU festlegt, einschließlich Grenzwerten für die Konzentration bestimmter Schadstoffe, überarbeitet, um einen neuen maximalen Konzentrationsgrenzwert für PFAS im Trinkwasser aufzunehmen. Im selben Jahr veröffentlichte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) einen Bericht über das Risiko für die menschliche Gesundheit durch das Vorhandensein von PFAS in Lebensmitteln.
Wasserfiltration und PFAS
Wasserfiltration ist wirksam bei der Entfernung von PFAS aus Trinkwasser. Mehrere Arten von Systemen sind wirksam, darunter Aktivkohlefilter, Umkehrosmosesysteme und Ionenaustauschsysteme. Aktivkohlefilter funktionieren, indem sie die PFAS-Verbindungen an der Kohlenstoffoberfläche adsorbieren, während Umkehrosmosesysteme eine semipermeable Membran verwenden, um PFAS aus dem Wasser zu entfernen. Ionenaustauschsysteme funktionieren durch den Austausch negativ geladener PFAS-Ionen mit positiv geladenen Ionen im Harz.
Die Wirksamkeit jedes Systems hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie z. B. der Art und Konzentration von PFAS im Wasser, der Durchflussrate und der Temperatur. Filter müssen ordnungsgemäß gewartet und ausgetauscht werden, um ihre dauerhafte Wirksamkeit sicherzustellen.
PFAS in Kosmetika
PFAS werden aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften, wie etwa ihrer Fähigkeit, Wasser und Öl abzustoßen, in Kosmetika und Körperpflegeprodukten verwendet. Die Europäische Union hat die Verwendung von PFAS in diesen Produkten verboten und mehrere große Kosmetikunternehmen weltweit haben Pläne angekündigt, die Verwendung von PFAS auslaufen zu lassen.
So vermeiden Sie PFAS
Während die Regulierungsbehörden in der EU, im Vereinigten Königreich und in den USA die Notwendigkeit einer umfassenderen Überwachung von PFAS in Lebensmitteln, Wasser, Luft usw. erkennen, sind Tests nicht so weit verbreitet, wie sie sein sollten. Tests können an einer Vielzahl von Proben durchgeführt werden, darunter Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffe, Boden und Luft, Kosmetika, Blut usw. Und die Technologien für den Umgang mit PFAS in Wasser und anderen Flüssigkeiten sind am weitesten fortgeschritten. Die Hauptmethode für die Analyse von PFAS ist die Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit der Tandem-Massenspektrometrie (LC/MS/MS). Es gibt auch zusätzliche Tests, die bei der Identifizierung von Vorläufern helfen – dazu gehört die Messung des gesamten organischen Fluors (TOF) als Indikator für die gesamte PFAS-Kontamination.
Der Fisher Scientific Channel kann Ihnen die Produkte liefern, die Sie für Ihre Probenanalyse benötigen, von der Probenentnahme bis zur Analyse im Labor, einschließlich Ausrüstung und Instrumentierung, Laborbedarf, Chromatographie wie Säulen, Lösungsmittel, Standards und Filtration.
  • Zur Probenahme gehören dazu Wasserprobenflaschen aus PE, PP, beladen mit Tris-Puffer (EPA 537.1), keine mit Teflon ausgekleideten Probenbehälter.
  • Für die Festphasenextraktion: SPE-Kartuschen, einschließlich der kürzlich eingeführten Macherey Nagel-Festphasenextraktionssäule
  • Lösungsmittel und organische Standardlösungen, Chemikalien: Methanol, Wasser in LCMS-Qualität
  • PFAS-Wasserfilter
  • Chromatographiefläschchen, Säulen usw.
  • pH-Messgeräte zur Kontrolle des pH-Werts Ihrer Wasserproben
Audrey George ist Segmentmarketingmanagerin bei Fisher Scientific.