UserName
Laborproduktivität Und -Optimierung Verbrauchsmaterial
Fünf häufig gestellte Fragen zu Whatman™-Produkten
Juni 2023 | 4 Minuten Lesezeit | Von: Cytiva
Fünf häufig gestellte Fragen zu Whatman™-Produkten
Wir filtern einen Proteinextrakt, bevor er auf das ÄKTA™-System geladen wird. Wie kann ein Verstopfen der Protein-Prep-Spritzenfilter vermieden werden?
Eine Verstopfung kann bei stark beladenen Proben auftreten. Um ein Verstopfen der Protein-Prep-Spritzenfilter zu vermeiden, sollten Sie zunächst das Probenvolumen berücksichtigen.
Sie können unsere Whatman GD/X™-Spritzenfilterlinie ausprobieren, die einen Vorfilter enthalten, um viskose, dichte oder anderweitig schwer filtrierbare Materialien mit hohem Feststoffgehalt zu filtrieren. Jede Einheit enthält einen Vorfiltrationsstapel aus Multigrade GMF 150 (Partikelrückhalterate 10:1 µm) und GF/F (0,7 µm), um sicherzustellen, dass größere Partikel abgefangen werden, bevor sie die Membran erreichen.
Wir bieten die folgenden Whatman GD/X™-Spritzenfilter für schwer filtrierbare Proben an:
Wenn diese für Ihre Anwendung nicht geeignet sind, verwendet unser Whatman GD/X™ 0.45 GMF einen Doppel-Glasfaserfilter, um feine Partikel bis zu 0,7 µm zurückzuhalten. Wenn Sie den Einsatz von Glasfaser aufgrund möglicher unspezifischer Bindung oder Proteinverluste vermeiden möchten, bietet Cytiva auch die Einweg-Spritzenfilter Whatman™ GD/XP an. Diese Filter erweitern unsere Whatman GD/X™-Linie um einen Polypropylen-Vorfilterstapel zur Analyse von Proben, die eine Analyse anorganischer Ionen erfordern.
Hinweis: Suchen Sie Filterpapier, Membranfilter oder Spritzenfilter? Cytiva hilft Ihnen gerne dabei, den optimalen Filter für Ihre Anforderungen zu finden und eine zuverlässige Analyse sicherzustellen.
Wie lange können Whatman™ 903 Proteinsaver Cards nach dem Auftragen der Blutprobe vor der Analyse gelagert werden? Welche Lagerbedingungen werden empfohlen?
903 Proteinsaver Cards sind nicht für eine langfristige Lagerung vorgesehen. Um die Möglichkeit einer Degradation zu minimieren, empfehlen wir, auf 903 Proteinsaver Cards getrocknete Blutproben bei -20 °C in einem versiegelten Beutel mit einem Trockenmittelbeutel zu lagern.
Wir möchten Fettsäureprofile (z. B. Omega 3, Omega 6) in Blutstropfenproben analysieren. Welchen Produkttyp sollten wir verwenden?
Unsere 903 Proteinsaver Card ist eine 903-Probenprotein-Sammelkarte mit fünf Probenfeldern für die Sammlung, den Transport und die Lagerung von Proteinen.
Dieser Artikel beschreibt die Verwendung unserer 903 Proteinsaver Cards für ähnliche Anwendungen und könnte ein guter Ausgangspunkt für Ihre Forschung sein: Dried blood spot omega-3 and omega-6 long-chain polyunsaturated fatty acid levels in 7–9 year old Zimbabwean children: a cross sectional study.
Hinweis: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Vorversuche Muster unserer Karten benötigen.
Welcher Filter eignet sich am besten für die Analyse von Metallen in der Luft?
Whatman™ QM-C Quarz-Mikrofaserfilterpapier ist unser Hochrein-Quarzfilter. Es zeichnet sich durch niedrige Gehalte an Spurenelementen und hohe Temperaturbeständigkeit aus. Es eignet sich hervorragend für die Analyse von Schwermetallen in Partikeln sowie für die Probenahme von sauren Gasen, Schornsteinen, Abluftkanälen und Aerosolen in Luftüberwachungsgeräten.
Welcher Spritzenfilter eignet sich für die Verwendung mit einer teilweise geklärten Probe vor dem Auftragen auf die ÄKTA™-Chromatographiesäule?
Protein Prep Spritzenfilter für ÄKTA™-Systeme wurden entwickelt, um die Vorbereitung von Proteinproben vor der Chromatographie zu optimieren. Sowohl eine hohe Ausbeute bei der Proteinreinigung als auch eine genaue Proteinanalyse hängen davon ab, dass eine qualitativ hochwertige Probe in die Chromatographiesäule eingebracht wird. Die Protein Prep Spritzenfilter wurden speziell zur Optimierung dieser Ergebnisse entwickelt, da sie mit einer regenerierten Zellulosemembran mit äußerst geringen unspezifischen Bindungseigenschaften ausgestattet sind.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns kontaktieren, indem Sie das Formular auf der Seite Cytiva - Rückruf anfordern ausfüllen. Alternativ können Sie unser Filterauswahl-Tool verwenden, um ein geeignetes Filtermaterial für Ihre Anwendung zu identifizieren.
Cytiva und das Drop-Logo sind Marken von Life Sciences IP Holdings Corp. oder eines verbundenen Unternehmens, das unter dem Namen Cytiva tätig ist. ÄKTA, Whatman™ und Whatman GD/X™ sind Marken von Global Life Sciences USA LLC oder eines verbundenen Unternehmens, das unter dem Namen Cytiva tätig ist.