Haben Sie sich jemals gefragt, was passiert, wenn Sie ein pH-System kalibrieren, oder was zu tun ist, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sollte? Viele Labors greifen oft auf eine externe Kalibrierung ihrer pH-Messgeräte zurück, um Vertrauen in ihre Messungen zu gewinnen, aber ist das notwendig? In diesem Artikel werden wir mit einigen Mythen rund um Kalibrierung, Validierung und Verifizierung aufräumen. Die Beseitigung dieser Verwirrung sollte Ihnen dabei helfen, in Ihrem Labor fundierte Entscheidungen zu treffen, und Ihnen ein größeres Vertrauen in Ihre Messungen ermöglichen.
"Verifizierung ist die Messung eines Standards, der nicht Teil des Kalibrierungssatzes ist, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung genau ist und der Standard innerhalb einer bestimmten Toleranz seines zertifizierten Wertes anzeigt."
Wie funktioniert ein pH-System?
Ein pH-Messsystem besteht aus einem Messgerät, einer Elektrode, einem Temperatursensor und verschiedenen Kalibrierpuffern. Um ein hohes Vertrauen in die Genauigkeit einer pH-Messung zu haben, muss das gesamte System gut zusammenarbeiten. Die Elektrode nimmt ein Signal (in mV) aus der Probe auf, das auf der Aktivität des Wasserstoffions beruht. Dieses Signal wird über das Kabel der Elektrode weitergeleitet und auf der Grundlage der zuletzt durchgeführten Kalibrierung des Messgeräts als pH-Wert interpretiert. Das Messgerät selbst wird mit hochreinen Puffern mit bekanntem pH-Wert kalibriert, so dass das Messgerät bestimmten Pufferwerten einen mV-Wert zuordnen kann. Die Messungen sind stark temperaturabhängig, daher wird bei einer pH-Messung immer eine Temperaturmessung durchgeführt.
Kalibrierung, Validierung und Verifizierung - was bedeuten sie?
Die Kalibrierung beinhaltet eine Anpassung des pH-Werts, der einem bestimmten mV-Wert zugeordnet ist. Die Genauigkeit wird durch die Verwendung von frischen, qualitativ hochwertigen pH-Standardpuffern gewährleistet, die auf das regionale oder nationale Metrologieinstitut der Wahl rückführbar zertifiziert sind. Beispiele hierfür sind das National Institute of Standards and Technology (NIST) in den Vereinigten Staaten oder die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Deutschland sowie viele andere in aller Welt.
Validierung ist der Prozess, bei dem festgestellt wird, ob ein System in der Lage ist, die festgelegten Kriterien zu erfüllen. Sie stellt sicher, dass alle funktionalen Teile des Messgeräts innerhalb der Spezifikation arbeiten, obwohl keine Anpassungen vorgenommen werden. Eine Validierung folgt in der Regel einem vom Hersteller vorgegebenen Protokoll, das Aspekte wie die verwendeten Produkte, die Anwendung, für die sie eingesetzt werden, und die Umgebung, in der ein Messgerät arbeitet, abdeckt. Außerdem wird geprüft, ob die Temperaturmessungen innerhalb einer bestimmten Toleranz liegen, und es werden die Spannung und die Leistung des Messgeräts bei der Kalibrierung überprüft.
Es ist ein Weg, um zu überprüfen und Vertrauen zu schaffen, dass alles so ist, wie es sein sollte. Es wird ein Messwert für einen Puffer ermittelt, der in der Nähe des interessierenden pH-Wertes liegt oder in den Kalibrierungsbereich fällt, aber nicht zu den Kalibrierungspuffern gehört. Wenn der Verifizierungsmesswert innerhalb des erwarteten Bereichs liegt (z. B. +/- 0,1 pH oder 0,05 pH), können wir auf das gesamte Messsystem vertrauen.
Kann ich diese Prozesse selbst in meinem Labor durchführen?
Alle in diesem Artikel beschriebenen Verfahren können vom Anwender selbst durchgeführt werden. Es ist sinnvoll, sie im eigenen Labor durchzuführen, da Sie so schnell handeln können und Ihr Verständnis für Ihr pH-System und dessen Verwendung verbessern.
Wenn Sie Unterstützung bei der Durchführung der Verfahren in Ihrem Labor benötigen oder Zugriff auf die vollständige Dokumentation haben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Thermo Fisher Scientific-Vertretung oder an unser europäisches Team für technischen Support unter: techsupport.labequipment.eu@thermofisher.com