UserName
Chemikalien Nachhaltigkeit
Materialwissenschaft im Fokus: Nachhaltige Polymere für eine Kreislaufwirtschaft
Januar 2026 | 4 Min. Lesezeit
Materialwissenschaft im Fokus: Nachhaltige Polymere für eine Kreislaufwirtschaft
Einleitung — Warum nachhaltige Polymere heute wichtig sind
Polymere sind aus dem modernen Leben nicht wegzudenken und spielen eine zentrale Rolle in Verpackungen, im Transportwesen, bei Konsumgütern, in der Elektronik und im Gesundheitswesen. Die meisten herkömmlichen Kunststoffe werden jedoch aus fossilen Rohstoffen hergestellt und verbleiben über Jahrzehnte in der Umwelt. Angesichts des zunehmenden globalen Drucks zur Reduzierung von Abfällen und CO₂-Emissionen sind nachhaltige Polymere sowohl in der akademischen als auch in der industriellen Forschung und Entwicklung zu einem zentralen Schwerpunkt geworden.
Diese Materialien der nächsten Generation unterstützen den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft – einem System, in dem Materialien möglichst lange im Einsatz bleiben, nach der Nutzung zurückgewonnen oder sicher in die Umwelt zurückgeführt werden.[1]
Was sind „nachhaltige Polymere“?
Nachhaltige Polymere zielen darauf ab, die Umweltbelastung über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu minimieren – von der Rohstoffgewinnung bis zu den Verwertungs- oder Entsorgungswegen am Ende der Nutzung. Sie können sein:
  • Biobasiert — hergestellt aus erneuerbaren Rohstoffen wie Pflanzen oder Mikroorganismen
  • Biologisch abbaubar — fähig, durch biologische Prozesse in natürliche Substanzen zerlegt zu werden
  • Recycelbar — entwickelt für die mechanische oder chemische Rückgewinnung zu wertvollen Materialien
Wichtig ist, dass Nachhaltigkeit sowohl Leistung als auch Kreislauffähigkeit berücksichtigt und Materialien fördert, die sich nahtlos in bestehende oder entstehende Rückgewinnungssysteme integrieren lassen.[2]
Biobasierte Polymere: Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen
Ein zentraler Ansatz in der Forschung zu nachhaltigen Polymeren ist die Nutzung erneuerbarer Kohlenstoffquellen. Beispiele hierfür sind:
Bio-Polyethylen (Bio-PE)
Hergestellt aus Zuckerrohr-basiertem Ethanol, weist Bio-PE identische Eigenschaften wie konventionelles Polyethylen auf und lässt sich in bestehende Recyclingströme integrieren.[3]
Polyhydroxyalkanoate (PHAs)
Eine Familie von Polyestern, die natürlich von Bakterien synthetisiert werden. PHAs sind sowohl biobasiert als auch biologisch abbaubar und daher besonders attraktiv für Anwendungen in Verpackung, Landwirtschaft und Medizintechnik.[4]
Polybutylenadipat-Terephthalat (PBAT)
Ein vollständig biologisch abbaubarer Copolyester, der häufig in kompostierbaren Folien und flexiblen Verpackungen eingesetzt wird.[5]
Solche Materialien sind darauf ausgelegt, hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, gleichzeitig die CO₂-Intensität zu senken und flexible End-of-Life-Optionen zu ermöglichen.[1]
Recyclingstrategien: Mechanische und chemische Ansätze
Recycling ist ein grundlegendes Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Aktuelle Forschungsarbeiten untersuchen insbesondere:
Mechanisches Recycling
Zerkleinern, Schmelzen und Neuformen von Kunststoffen — eine effektive Methode, die jedoch durch Verunreinigungen und Materialdegradation eingeschränkt sein kann.
Chemisches Recycling
Durch Depolymerisation werden Polymere wieder in Monomere oder Zwischenprodukte zerlegt, wodurch Materialien mit nahezu neuwertiger Qualität entstehen. Dieser Ansatz ist besonders vielversprechend für schwer recycelbare oder mehrschichtige Materialien.[6]
Chemisches Recycling kann neue Lebenszyklen für Polymere ermöglichen, geschlossene Kreislaufsysteme unterstützen und die Nachfrage nach fossilen Monomeren verringern.
Industrielle und akademische F&E: Innovation in der Praxis
1. Hochschul–Industrie-Partnerschaften
Eine Forschungskooperation an der Universität Paderborn entwickelt chemisches Recycling für biobasierte furanische Polymere wie PEF und PBF, mit dem Ziel, CO₂-Emissionen zu reduzieren und die Recycelbarkeit zu verbessern.[7]
2. Kommerzielle Entwicklung kompostierbarer Polymere
BASF entwickelt seit Jahrzehnten biobasierte und kompostierbare Kunststoffe und stellt Materialien für Folien, landwirtschaftliche Anwendungen und Konsumgüter bereit, die sowohl Leistungsfähigkeit als auch Umweltverträglichkeit bieten.[8]
3. Funktionale biobasierte Materialien
Die akademische Forschung treibt die Weiterentwicklung natürlicher Polymere wie Chitosan zu funktionalen Elastomeren für Anwendungen in Elektronik, Sensorik und Medizintechnik voran.[9]
Diese Beispiele zeigen, wie Innovationen in Wissenschaft und Industrie gemeinsam die Entwicklung nachhaltiger Materialsysteme beschleunigen.
Herausforderungen und Zukunftsperspektiven
Trotz erheblicher Fortschritte bestehen weiterhin mehrere Herausforderungen:
  • Kostenwettbewerbsfähigkeit: Nachhaltige Polymere können teurer sein als konventionelle Kunststoffe.[10]
  • Skalierung: Effiziente Produktions- und Recyclingtechnologien im industriellen Maßstab müssen weiterentwickelt werden.[2]
  • Standardisierung: Klare und allgemein anerkannte Prüfstandards für biologische Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit befinden sich noch in der Entwicklung.[11]
Dennoch gelten nachhaltige Polymere als Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Materialwissenschaft — sie ermöglichen CO₂-arme Designs, verbesserte Kreislauffähigkeit und verantwortungsvolle Innovation.
Fazit — Implikationen für Forschungslabore
Für Labore in Wissenschaft und Industrie bedeutet dieser Wandel:
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Kombination von Polymerchemie, Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik
  • Fortschrittliche Charakterisierungsmethoden: Messung von Abbauraten, Recycelbarkeit und Lebenszyklusleistung
  • Lebenszyklusorientiertes Design: Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen bereits in frühen Phasen der Materialentwicklung
Nachhaltige Polymere sind nicht einfach nur neue Materialien — sie stehen für eine neue Philosophie bei der Gestaltung der nächsten Generation funktionaler und umweltverantwortlicher Produkte.
Literatur
1. MDPI Polymers Review on Bio-Based and Biodegradable Polymers
https://www.mdpi.com/2073-4360/16/21/3015
2. Polymers Europe — Sustainable Polymer Materials Programme
https://www.polymers.eu/programmes/sustainable-polymer-materials/
3. Renewable Polyethylene (Bio-PE)
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_polyethylene
4. Polyhydroxyalkanoates (PHAs)
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyhydroxyalkanoates
5. PBAT Biodegradable Copolyester
https://en.wikipedia.org/wiki/Polybutylene_adipate_terephthalate
6. Springer Review on Sustainable Polymer Recycling
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-024-05195-z
7. University of Paderborn – Bio-Based Polymer Recycling Project (article only available in German)
https://www.uni-paderborn.de/.../recyclingverfahren-fuer-biobasierten-kunststoff
8. BASF Biodegradable Plastics
https://plastics-rubber.basf.com/.../fpg_biodegradable_plastics
9. Functional Chitosan-Derived Elastomers (arXiv)
https://arxiv.org/abs/2407.18585
10. Industriezeitschrift – Bioplastics Recycling Challenges (article only available in German)
https://industriezeitschrift.de/kunststoffindustrie/recycling-biokunststoffe/
11. Source: Springer Book Chapter
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-69248-6_6