Aceton: Ein unverzichtbarer Bestandteil im Labor
In modernen Forschungs-, Qualitätskontroll- (QC) und analytischen Laboren ist Aceton allgegenwärtig. Als eines der am häufigsten verwendeten Lösungsmittel zum Reinigen von Glasgeräten, zur Probenvorbereitung und zum Lösen organischer Materialien spielt es eine zentrale Rolle in täglichen wissenschaftlichen Arbeitsabläufen. Seine Vielseitigkeit geht jedoch mit erheblichen Risiken einher, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die betriebliche Effizienz des Labors.
Die Balance des Laborleiters
Im Zentrum dieses sensiblen Gleichgewichts steht der Laborleiter, der einen reibungslosen Betrieb sicherstellen, die Sicherheit gewährleisten, die Einhaltung von Vorschriften überwachen, den Lagerbestand verwalten und mit sich entwickelnden Technologien Schritt halten muss. Bei chemischen Gefahren wie Aceton treffen Sicherheit und Innovation besonders deutlich aufeinander.
Warum wird Aceton so häufig verwendet?
Aceton (C3H6O) ist das einfachste Keton, eine farblose, hochflüchtige Flüssigkeit, die natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommt und industriell in großem Umfang über den Cumol-Prozess hergestellt wird (gemeinsam mit Phenol). Es ist ein leistungsstarkes Lösungsmittel für die Probenvorbereitung, die Reinigung und Entfettung von Laborgeräten, chromatographische Anwendungen, das Lösen von Kunststoffen, Harzen und Klebstoffen, die Reinigung von Zellkulturwerkbänken sowie für pharmazeutische und kosmetische Formulierungen. Die industrielle Nachfrage bleibt in den Bereichen Chemie, Elektronik und Fertigung weiterhin hoch.
Expositionsrisiken und gesundheitliche Auswirkungen
Laborpersonal kann Aceton durch Einatmen, Hautkontakt oder versehentliche orale Aufnahme ausgesetzt sein. Aufgrund seiner schnellen Verdunstung steigt insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen das Risiko einer inhalativen Exposition.
Kurzfristige gesundheitliche Auswirkungen umfassen Augen- und Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit, Übelkeit oder Erbrechen sowie trockene, gerötete oder rissige Haut infolge der stark entfettenden Wirkung.
Eine wegweisende Studie von Fukabori et al. (1990) zeigte, dass Aceton leicht über die Haut aufgenommen wird. Eine dermale Exposition von 2–4 Stunden kann zu systemischen Belastungen führen, die mit einer inhalativen Exposition im gleichen Zeitraum vergleichbar sind. Dies unterstreicht die Bedeutung der Hände als relevante Expositionsroute.
Brand-, Explosions- und Unfallrisiken
OSHA-Berichte zu Arbeitsunfällen verdeutlichen zusätzliche Risiken: Acetonbedingte Vorfälle, insbesondere im Zusammenhang mit Brand- und Explosionsgefahren durch Acetondämpfe in Industrie- und Laborumgebungen, führen weiterhin zu schweren Verletzungen und Todesfällen.
Auch Daten von Giftinformationszentren zeigen eine hohe Anzahl von Expositionsfällen pro Jahr, was die Notwendigkeit wirksamer Schutzmaßnahmen unterstreicht.
Aceton und die umfassende Verantwortung im Labor
Neben chemischen Gefahren muss der Laborleiter auch die Einsatzbereitschaft von Geräten, die Einhaltung von Vorschriften und Auditanforderungen, das Bestands- und Kostenmanagement, Schulungen und SOPs sowie die Ergonomie des Personals überwachen.
Der Umgang mit Lösungsmitteln, insbesondere Aceton, steht im Mittelpunkt all dieser Verantwortlichkeiten.
Die Herausforderung bei PSA im Umgang mit Aceton
Der Einsatz von PSA für Aceton stellt eine komplexe Herausforderung dar. Viele dünne Einweghandschuhe zersetzen sich bei Kontakt mit Aceton sehr schnell, teilweise innerhalb weniger Minuten.
Handschuhe mit hoher Acetonbeständigkeit sind häufig dicker und wiederverwendbar, was die Fingerfertigkeit einschränkt. Doppelte Handschuhschichten erhöhen Abfall und Kosten und belasten die Ergonomie. Häufige Handschuhwechsel unterbrechen Arbeitsabläufe und erhöhen den Verbrauch, während sich das Lager schnell mit zahlreichen schwer verwaltbaren Produktvarianten füllt.
Diese Problematik ist nicht nur theoretisch. Studien an Anwendern, die mit Lösungsmitteln arbeiten (z. B. ANSES-Studien zu Nageltechnikern), zeigen, dass Aceton Standard-Einweghandschuhe abbauen kann und so die Haut stärker gegenüber anderen Chemikalien exponiert wird – ein Prinzip, das direkt auf wissenschaftliche Labore übertragbar ist.
Innovation im Bereich Einweghandschutz
Um die bekannte Problematik des schnellen Versagens von Einweghandschuhen bei Aceton zu lösen, hat Ansell den TouchNTuff™ 93-800 entwickelt – einen fortschrittlichen Einweghandschuh, der die sichere Handhabungszeit bei aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton verlängert und gleichzeitig die für Laborarbeiten erforderliche Feinmotorik beibehält.
Wesentliche Vorteile von TouchNTuff™ 93-800
- Bahnbrechende Acetonbeständigkeit
Im Gegensatz zu herkömmlichen dünnen Einweghandschuhen, die sich nahezu sofort zersetzen, behält TouchNTuff™ 93-800 seine Leistungsfähigkeit deutlich länger bei und ermöglicht eine sicherere Handhabung bei Reinigungs-, Probenvorbereitungs- und Transferaufgaben. - Hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
Der Handschuh bleibt dünn und flexibel und ermöglicht Pipettieren, Küvettenhandling, Gerätebedienung und andere präzise Tätigkeiten ohne Wechsel zu voluminösen Mehrweghandschuhen. - Reduzierung von Abfall und Lagerbestand
Längere Tragezeiten bedeuten weniger Handschuhwechsel, was den Gesamtverbrauch reduziert, die Lagerhaltung vereinfacht und den Bestellaufwand verringert. - Unterstützung der Compliance
Verbesserte Kontrolle der chemischen Exposition stärkt Risikobewertungen, SOPs und die Validierung von PSA und unterstützt die Auditbereitschaft.
Aceton wird auch weiterhin ein zentraler Bestandteil in Laboren bleiben, doch seine Risiken sind real. Robuste Sicherheitsmaßnahmen, ausreichende Belüftung, Schulungen, Expositionsgrenzwerte und vor allem wirksame PSA sind entscheidend für den Schutz von Labormitarbeitenden.
Mit steigenden Anforderungen an wissenschaftliche Arbeitsabläufe benötigen Labore Schutzlösungen, die sowohl den chemischen Risiken als auch den operativen Anforderungen gerecht werden.
Die Einweghandschuhe Ansell TouchNTuff™ 93-800 erfüllen diese Anforderungen, indem sie eine bislang unerreichte Acetonbeständigkeit mit hoher Fingerfertigkeit und praktischer Anwendbarkeit kombinieren.