Zylindrische Ballonflaschen
Cylindrical carboys offer reliable, space-efficient storage and transport of bulk liquids across laboratories, production areas, and pilot plants. This range from Thermo Scientific™ Nalgene™, Azlon™, Kartell™, and Kautex™ includes multiple sizes, materials, and closure options to support media preparation, buffer storage, waste collection, and general chemical handling. Available in durable polypropylene or HDPE, with options for fitted taps and autoclavable designs for repeated use.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 10077860
Artikelnummer 10634651
Artikelnummer 10507701
Artikelnummer 10149790
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
Must Have
Artikelnummer 11510866
Artikelnummer 11573664
Artikelnummer 11510856
FAQ
Ein zylindrischer Kanister ist ein großvolumiger Behälter zur Lagerung und zum Transport von wässrigen Lösungen, Puffern, Medien und Laborabfällen. Designs von Thermo Scientific Nalgene, Azlon, Kartell und Kautex bieten stabile Standflächen, Tragegriffe und sichere Verschlüsse oder Hähne zur Unterstützung einer sicheren Handhabung von Flüssigkeiten in großen Mengen.
Zylindrische Kanister werden üblicherweise aus Polypropylen (PP) oder hochdichtem Polyethylen (HDPE) hergestellt. Marken wie Thermo Scientific Nalgene, Azlon, Kartell und Kautex bieten PP- und HDPE-Optionen, um chemische Beständigkeit, Autoklavierbarkeit, Transparenz und mechanische Robustheit für routinemäßige Laborlagerungs- und Transportaufgaben auszubalancieren.
Beginnen Sie mit der Bewertung der maximalen Chargengröße oder des Abfallvolumens, das Sie in einem typischen Prozess handhaben. Zylindrische Kanister von Thermo Scientific Nalgene, Azlon, Kartell und Kautex sind in einem breiten Volumenbereich erhältlich, sodass Sie die Behälterkapazität an die Anforderungen der Medienvorbereitung, Pufferlagerung oder Sammlung anpassen können und die Behälter dennoch handhabbar bleiben.
Die Wahl eines zylindrischen Kanisters mit integriertem Hahn vereinfacht die kontrollierte Abgabe von Medien, Puffern oder Waschlösungen, ohne schwere Behälter anzuheben. Modelle mit Hahn von Thermo Scientific Nalgene, Azlon, Kartell und Kautex helfen, das Risiko von Verschütten zu reduzieren, die Ergonomie zu verbessern und den sicheren Transfer von Flüssigkeiten in kleinere Flaschen, Kolben oder Bäder zu unterstützen.
Befolgen Sie stets die Herstelleranweisungen zur Reinigung und maximalen Temperatur. Viele zylindrische PP-Kanister von Thermo Scientific Nalgene, Azlon, Kartell und Kautex sind autoklavierbar, während HDPE-Modelle möglicherweise eine chemische Desinfektion erfordern. Verwenden Sie kompatible Reinigungsmittel, vermeiden Sie abrasive Werkzeuge und überprüfen Sie Verschlüsse und Hähne regelmäßig auf Verschleiß.