Mikroplatten-Versiegelungsfolien und -klebebänder
Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse bei PCR, qPCR, Zellkultur und Langzeitlagerung mit Mikroplatten-Versiegelungsfolien und -klebebändern führender Marken. Diese Optionen mit geringer Autofluoreszenz und Lösungsmittelbeständigkeit sind mit 96- und 384-Well-Platten kompatibel und helfen, Verdunstung, Kontamination und Randeffekte zu vermeiden sowie Automatisierung und Hochdurchsatz-Screening zu unterstützen.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 10595025
Artikelnummer 10567414
Artikelnummer 10629141
Artikelnummer 10170671
Artikelnummer 12144741
Artikelnummer 10137802
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
Muss man haben
Artikelnummer 11524794
Artikelnummer 11360215
Artikelnummer 12577947
Artikelnummer 10681344
Artikelnummer 10696771
Artikelnummer 11350595
FAQ
Zu den Versiegelungsoptionen gehören optisch klare Klebefolien für qPCR, Aluminiumfolien für Temperaturzyklen, gasdurchlässige Folien für die Zellkultur sowie robuste Lagerklebebänder. Marken wie Applied Biosystems, Thermo Scientific Nunc, Thermo Scientific Matrix, Corning, Axygen und Brand bieten Lösungen für 96- und 384-Well-Platten.
Optische Klebefolien werden für qPCR und fluoreszenzbasierte Assays empfohlen, bei denen ein niedriger Hintergrund und ein klares Signal entscheidend sind. Aluminiumfolien bieten eine starke Verdunstungskontrolle und chemische Beständigkeit für PCR, Lagerung und Transport. Die Auswahl hängt von der Detektionsmethode, dem Temperaturbereich und der Notwendigkeit des Durchstechens der Platten ab.
Für die Langzeitlagerung in Gefrierschränken oder Kühlräumen bieten robuste Aluminiumfolien und spezielle Lagerklebebänder von Thermo Scientific, Corning, Axygen und Brand eine starke Haftung und hervorragende Barriereeigenschaften. Diese Produkte tragen dazu bei, die Probenverdunstung zu reduzieren, die Konzentration zu erhalten und empfindliche Biomoleküle bei wiederholten Temperaturzyklen zu schützen.
Effektive Mikroplatten-Versiegelungsfolien und -klebebänder minimieren Randeffekte, Verdunstung und Kreuzkontamination, die beim Hochdurchsatz-Screening häufig auftreten. Die Verwendung hochwertiger Versiegelungen von Applied Biosystems, Thermo Scientific Nunc, Thermo Scientific Matrix, Corning und anderen Marken unterstützt konsistente Assay-Bedingungen und reproduzierbare Daten über gesamte Plattenläufe hinweg.
Die Kategorie Mikroplatten-Versiegelungsfolien und -klebebänder umfasst Versiegelungen, die mit einer Vielzahl von 96- und 384-Well-Plattendesigns kompatibel sind. Durch Filterung nach Marke, Material oder Anwendung können Sie Applied Biosystems-, Thermo Scientific-, Corning-, Axygen- und Brand-Versiegelungsprodukte an Ihre aktuellen Plattenformate und Automatisierungskonfiguration anpassen.