Eine kurze Anleitung zu Pipetten
So viele Möglichkeiten
Bei der Auswahl einer Pipette gibt es so viele Möglichkeiten, aber wir sind hier, um Ihre Zweifel auszuräumen.
1. Manuelle versus elektronische Pipetten
Manuelle Pipetten sind aufgrund ihrer Präzision und Langlebigkeit zu erschwinglichen Preisen in der Laborarbeit hoch angesehen. Die meisten manuellen Pipetten sind vollständig autoklavierbar und leicht zu reinigen, was optimale Hygiene und Wiederverwendbarkeit gewährleistet. Für alle, die eine modernere Lösung bevorzugen, bieten elektronische Pipetten eine hervorragende Alternative. Diese Pipetten zeichnen sich durch überlegene Ergonomie und erhöhte Zuverlässigkeit aus und eignen sich daher ideal für Situationen mit vielen sich wiederholenden Pipettieraufgaben. Die elektronische Funktionalität optimiert die Flüssigkeitshandhabung und spart wertvolle Zeit und Mühe bei Experimenten. Ob manuelle oder elektronische Pipetten – beide Optionen decken unterschiedliche Laborbedürfnisse ab und bieten präzise und effiziente Lösungen für den Flüssigkeitstransfer. Dank ihrer unübertroffenen Vielseitigkeit bleiben Pipetten unverzichtbare Werkzeuge, die wesentlich zum Erfolg und Fortschritt wissenschaftlicher Forschung und Experimente beitragen.
Artikelnummer 11877341
2. Ein- oder Mehrkanalpipetten
Mehrkanalpipetten spielen eine entscheidende Rolle in Laboranwendungen mit hohem Durchsatz, darunter PCR, ELISA und Zellkulturtechniken. Sie ermöglichen den simultanen Transfer von Flüssigkeiten in mehrere Kanäle und sind typischerweise mit 8, 12 oder 16 Kanälen erhältlich. Dank ihrer Effizienz sind Mehrkanalpipetten unverzichtbar, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und wiederholte Pipettierschritte zu reduzieren.
Bestimmte Modelle bieten einen einstellbaren Spitzenabstand für verschiedene Plattenformate oder spezifische Anwendungen und bieten so zusätzliche Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Diese Pipetten sind sowohl in manuellen als auch in elektronischen Versionen erhältlich, wobei die elektronischen Varianten höchste Effizienz und Präzision bieten.
Bei Experimenten oder Assays mit hohem Probenvolumen, die wiederholte Flüssigkeitstransfers erfordern, verbessern Mehrkanalpipetten Produktivität und Genauigkeit signifikant. Sie sind ein unschätzbarer Vorteil für Labore, die ihren Durchsatz steigern und gleichzeitig konsistente und zuverlässige Ergebnisse über mehrere Proben hinweg erzielen möchten.
Artikelnummer 11875772
3. Verdrängungs- und Repetierpipetten
Verdrängungspipetten ermöglichen die präzise und auslaufsichere Handhabung anspruchsvoller Flüssigkeiten wie viskoser, flüchtiger oder gefährlicher Substanzen. Diese fortschrittliche Pipettiertechnologie ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen herkömmliche Luftverdrängungspipetten an ihre Grenzen stoßen. Verdrängungspipetten arbeiten mit einem Einwegkolben, der in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit steht und so das Eindringen von Luft in die Pipette verhindert. Dadurch wird das Risiko von Kontamination oder Probenverlust durch Zurückhalten der Probe deutlich reduziert.
Diese Technologie wird häufig in Multipipetten eingesetzt, die die direkte Dosierung von Flüssigkeiten über eine Dosierspitze ermöglichen und so wiederkehrende Arbeitsabläufe vereinfachen und effizienter gestalten. Die Fähigkeit, schwer handhabbare Flüssigkeiten präzise zu dosieren, macht Verdrängungspipetten zu einem wertvollen Werkzeug in verschiedenen Forschungsbereichen, darunter Molekularbiologie, Genomik und pharmazeutische Anwendungen. Ihre Präzision, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Wissenschaftler, die mit anspruchsvollen Flüssigkeitsproben arbeiten.
Artikelnummer 15101103
Artikelnummer 16328007
Artikelnummer 15334775
4. Pflegehinweise
Für optimale Leistung und lange Lebensdauer Ihrer Pipetten ist es entscheidend, bestimmte Maßnahmen zu befolgen. Die Lektüre der Bedienungsanleitung ist dabei unerlässlich. Um maximale Genauigkeit und Präzision zu gewährleisten, ist die Sauberkeit innerhalb und außerhalb der Pipette von größter Bedeutung. Vermeiden Sie jeglichen Flüssigkeitskontakt mit anderen Oberflächen als der Pipettenspitze und halten Sie die Pipette nicht waagerecht, um ein Eindringen von Flüssigkeit in den Kolben zu verhindern. Die korrekte Lagerung im vorgesehenen Gestell in vertikaler Position ist zwingend erforderlich.
Regelmäßige Reinigung und Kalibrierung sind unerlässlich, wobei verschiedene Produkte spezifische Pflege erfordern. Vertrauenswürdige Hersteller bieten häufig Wartungs- und Kalibrierungsunterstützung über ihre Websites an. Prüfen Sie die Verfügbarkeit dieser Services in Ihrem Land auf der Website des jeweiligen Herstellers.
Durch die Einhaltung dieser Maßnahmen verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pipetten und stellen sicher, dass sie im Labor weiterhin präzise und zuverlässige Ergebnisse liefern.
5. FAQ
Die Verbesserung der Pipettengenauigkeit ist entscheidend für zuverlässige und präzise Ergebnisse im Labor. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um die Genauigkeit Ihrer Pipetten zu verbessern:
- Regelmäßige Kalibrierung: Kalibrieren Sie Ihre Pipetten regelmäßig gemäß den Herstellerangaben oder den Standardarbeitsanweisungen Ihres Labors. Die Kalibrierung gewährleistet, dass die Pipette das korrekte Volumen präzise abgibt.
- Richtige Technik: Schulen Sie die Anwender in der richtigen Pipettiertechnik, einschließlich der gleichmäßigen Betätigung des Kolbens, dem Halten der Pipette in vertikaler Position während des Ansaugens und Abgebens sowie dem Vermeiden eines schnellen Loslassens des Kolbens, um die Bildung von Aerosolen zu verhindern.
- Verwenden Sie die richtigen Pipettenspitzen: Verwenden Sie stets die passenden Pipettenspitzen, die mit Ihrem Pipettenmodell kompatibel sind. Die Verwendung ungeeigneter oder abgenutzter Spitzen kann zu Ungenauigkeiten bei der Volumenabgabe führen.
- Pipettenspitzen vorbefeuchten: Vor dem Pipettieren die Spitze vorbefeuchten, indem Sie Flüssigkeit ansaugen und abgeben, ohne die Seiten des Gefäßes zu berühren. Dieser Schritt gewährleistet eine genaue Volumenabgabe und reduziert Probenverluste.
- Vermeiden Sie Über- und Unterpipettieren: Stellen Sie sicher, dass die Pipette auf das richtige Volumen für Ihre Anwendung eingestellt ist, und vermeiden Sie sowohl Über- als auch Unterpipettieren, da dies die Genauigkeit beeinträchtigen kann.
- Pipetten sauber halten: Reinigen und pflegen Sie Ihre Pipetten regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnten. Beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise des Herstellers.
- Arbeiten Sie in kontrollierten Umgebungen: Pipettieren Sie in einer stabilen, kontrollierten Umgebung, frei von Temperaturschwankungen oder Luftzügen, die die Genauigkeit des abgegebenen Volumens beeinträchtigen könnten.
- Hochwertige Pipettenspitzen: Verwenden Sie hochwertige Pipettenspitzen, die sicher sitzen und nicht zu Schwankungen im abgegebenen Volumen beitragen.
Durch die Anwendung dieser bewährten Verfahren können Sie die Genauigkeit Ihrer Pipetten deutlich verbessern, was zu zuverlässigeren und reproduzierbareren Ergebnissen in Ihren Experimenten führt.